Tlačiť
Chromium hexacarbonyl, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Chromium carbonyl, Hexacarbonylchromium, Hexacarbonylchromium(0), Chromium(0) hexacarbonyl
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22196.0010 8.22196.0025
8.22196.0010EA 393.1 EUR
8.22196.0010 8.22196.0025
Chromium hexacarbonyl, Sigma-Aldrich®
Chromium hexacarbonyl
Vzorec: C₆CrO₆
Teplota varu: 210 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 90 °C
Hustota: 1,77 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010945
Číslo CAS: 13007-92-6
EINECS: 235-852-4
OSN: 3466
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02253
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 149 - 150 °C
Molar Mass 220.06 g/mol
Boiling Point 151 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.35 hPa (20 °C)
Density 1.77 g/cm3 (20 °C)