Tlačiť
Benzyltrimethylammonium chloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21961.0005 8.21961.0250
8.21961.0005EA 31.64 EUR
8.21961.0005 8.21961.0250
Benzyltrimethylammonium chloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Benzyltrimethylammonium chloride
Vzorec: C₁₀H₁₆ClN
Mw: 185.7
Teplota tavenia: 238
Hustota: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011782
Číslo CAS: 56-93-9
EINECS: 200-300-3
OSN: 2811
ADR: 6.1 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 800 g/l (20 °C)
Melting Point 243 °C
Molar Mass 185.7 g/mol
Bulk Density 135 °C
Boiling Point  - 0.0001 hPa (20 °C)