Tlačiť
Trimethylamoniumchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21178.0005 8.21178.0250
8.21178.0005EA 34.66 EUR
8.21178.0005 8.21178.0250
Trimethylamoniumchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Trimethylamoniumchlorid
Vzorec: C₃H₁₀ClN
Teplota tavenia: 273…278 °C
Hustota: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012478
Číslo CAS: 593-81-7
EINECS: 209-810-0
Merck Index: 12,09841
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 273 - 278 °C
Molar Mass 95.57 g/mol
pH 5 (100 g/l, H2O, 20 °C)