Tlačiť
(±)-2-Methyltetrahydrofuran stabilised, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Stabilizácia: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21093.0005 8.21093.0250 8.21093.1000
8.21093.0005EA 27.64 EUR
8.21093.0005 8.21093.0250 8.21093.1000
(±)-2-Methyltetrahydrofuran stabilised, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methyltetrahydrofuran
Vzorec: C₅H₁₀O
Mw: 86.13
Teplota varu: 79
Teplota tavenia: –136 °C
Hustota: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –12 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005367
Číslo CAS: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
OSN: 2536
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 150 g/l (25 °C)
Melting Point -136 °C
Molar Mass 86.13 g/mol
Boiling Point 78 - 80 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 136 hPa (20 °C)
Flash Point -11 °C
Refractive Index 1.4056 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.2 - 5.7 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 270 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid