Tlačiť
3-Nitrophthalic anhydride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20903.0025 8.20903.0100
8.20903.0025EA 85.44 EUR
8.20903.0025 8.20903.0100
3-Nitrophthalic anhydride for synthesis, Sigma-Aldrich®
3-Nitrophthalic anhydride
Vzorec: C₈H₃NO₅
Mw: 193.12
Teplota tavenia: 159…162 °C
Číslo MDL: MFCD00005921
Číslo CAS: 641-70-3
EINECS: 211-373-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 159 - 162 °C
Molar Mass 193.11 g/mol