Tlačiť
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20678.0001 8.20678.0005
8.20678.0001EA 125.95 EUR
8.20678.0001 8.20678.0005
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde for synthesis, Sigma-Aldrich®
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde
Vzorec: C₆H₆O₃
Teplota varu: 292 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 27…30 °C
Hustota: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 79 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003234
Číslo CAS: 67-47-0
EINECS: 200-654-9
Merck Index: 13,04857
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 27 - 30 °C
Molar Mass 126.11 g/mol
Boiling Point 154 - 155 °C (16 hPa)
Flash Point 79 °C
Refractive Index 1.5627 (20 °C, 589 nm)
Synonyms 5-(Hydroxymethyl)furfurol
Hill Formula C6H6O3