1-Amino-2-metoxyethan zS, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Methoxyethylamine
MQ200
8.18872.0100
8.18872.0500
8.18872.0100EA
156.22
EUR
8.18872.0100
8.18872.0500
1-Amino-2-metoxyethan zS, Sigma-Aldrich®
1-Amino-2-metoxyethan
Vzorec:
C₃H₉NO Mw: 75.11 Teplota varu: 95 Teplota tavenia: –82 °C Hustota: 0.86 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 12 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008180 Číslo CAS: 109-85-3 EINECS: 203-712-1 OSN: 2733 ADR: 3 (8) II |
Výsledky špecifikačného testu
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -82 °C |
Molar Mass | 75.11 g/mol |
Boiling Point | 95 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 12 °C |
Refractive Index | 1.4594 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 3 - 16.10 %(V) |
Density | 0.87 g/cm3 (20 °C) |
pH | 12 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 285 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |