N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
BSA, Silyl Derivatisation, Trimethylsilyl N-(trimethylsilyl)acetimidate, Trimethylsilyl N-trimethylsilylacetamidate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18727.0025
8.18727.0100
8.18727.0025EA
56.96
EUR
8.18727.0025
8.18727.0100
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid, Sigma-Aldrich®
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid
Vzorec:
C₈H₂₁NOSi₂ Mw: 203.43 Teplota varu: 162 Teplota tavenia: ∼24 °C Hustota: 0.82 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 40 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008270 Číslo CAS: 10416-59-8 EINECS: 233-892-7 OSN: 2920 ADR: 8 (3) II |
Výsledky špecifikačného testu
Solubility | (20 °C) decomposes |
Molar Mass | 203.43 g/mol |
Boiling Point | 43 °C (11 hPa) |
Vapor Pressure | 10 hPa (50 °C) |
Flash Point | 40 °C |
Density | 0.83 g/cm3 (20 °C) |