Tlačiť
Tetrabutylammonium hydroxide 12,5% in methanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18215.0250 8.18215.1000
8.18215.0250EA 111.36 EUR
8.18215.0250 8.18215.1000
Tetrabutylammonium hydroxide 12,5% in methanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium hydroxide
Vzorec: C₁₆H₃₇NO
Mw: 259.48
Teplota tavenia: 29.85
Hustota: 0.968
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009425
Číslo CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
OSN: 3286
ADR: 3 (6.1, 8) II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 65 °C (1013 hPa)
Flash Point 11 °C
Explosion Limit 5.5 - 36.5 %(V) Methanol
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)