Tlačiť
1,3-Dimethyltetrahydropyrimidin-2(1H)-on, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Dimethylpropylenmočovina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18214.0100 8.18214.0500
8.18214.0100EA 99.08 EUR
8.18214.0100 8.18214.0500
1,3-Dimethyltetrahydropyrimidin-2(1H)-on, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethyltetrahydropyrimidin-2(1H)-on
Vzorec: C₆H₁₂N₂O
Teplota varu: 230 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –24 °C
Hustota: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 121 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006550
Číslo CAS: 7226-23-5
EINECS: 230-625-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20°C) Soluble
Melting Point -24 °C
Boiling Point 247 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.5 hPa (57 °C)
Flash Point 121 °C
Explosion Limit 1.6 - 9.3 %(V)
Density 1.064 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 255°C
Synonyms Dimethylpropyleneurea, DMPU
Hill Formula C6H12N2O