Tlačiť
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18212.0100 8.18212.0500
8.18212.0100EA 100.28 EUR
8.18212.0100 8.18212.0500
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Vzorec: C₅H₁₀N₂O
Mw: 114.15
Teplota varu: 225.5
Teplota tavenia: 8
Hustota: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 93
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003188
Číslo CAS: 80-73-9
EINECS: 201-304-8
OSN: 2810
Merck Index: 13,03275
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 8.2 °C
Molar Mass 114.14 g/mol
Boiling Point 104 °C (20 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 114 °C
Refractive Index 1.472 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.3 - 8.4 %(V)
Density 1.056 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) neutral
Ignition Point 305 °C
Synonyms Dimethylethylene urea, DMI, DMEU
Hill Formula C5H10N2O