Tlačiť
Trichloromethyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Chloroformic acid trichloromethyl ester, Diphosgene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18154.0025 8.18154.0100
8.18154.0025EA 288.01 EUR
8.18154.0025 8.18154.0100
Trichloromethyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Trichloromethyl chloroformate
Vzorec: C₂Cl₄O₂
Teplota varu: 128 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –57 °C
Hustota: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015553
Číslo CAS: 503-38-8
EINECS: 207-965-9
OSN: 3389
ADR: 6.1 (8),I
Merck Index: 13,03368