Tlačiť
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Pd(PPh3)4
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14761.0005 8.14761.0001 8.14761.0025
8.14761.0005EA 306.86 EUR
8.14761.0005 8.14761.0001 8.14761.0025
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Vzorec: C₇₂H₆₀P₄Pd
Teplota tavenia: 103…107 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00010012
Číslo CAS: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 103 - 107 °C
Molar Mass 1155.58 g/mol
Hill Formula C72H60P4Pd
Chemical Formula Pd(P(C6H5)3)4