2-Merkaptobenzotiazol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Varování
|
Synonymá:
2-Benzothiazolethiol, Mercapto-2 benzothiazole, Benzo[d]thiazole-2(3H)-thione, Benzothiazole-2-thiol, MBT
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14674.0250
8.14674.1000
8.14674.0250EA
52.95
EUR
8.14674.0250
8.14674.1000
2-Merkaptobenzotiazol, Sigma-Aldrich®
2-Merkaptobenzotiazol
Vzorec:
C₇H₅NS₂ Teplota varu: 302 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 177…182 °C Hustota: 1,42 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005781 Číslo CAS: 149-30-4 EINECS: 205-736-8 OSN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,05893 |
Výsledky špecifikačného testu
Solubility | 0.12 g/l (25 °C) |
Melting Point | 180 - 183 °C |
Molar Mass | 167.25 g/mol |
Bulk Density | 390 kg/m3 |
Boiling Point |
|
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 243 °C |
Explosion Limit | 15 %(V) |
Density | 1.42 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 (0.12 g/l, H2O, 25 °C) |
Ignition Point | 465 °C |