Tlačiť
1-Alyl-2-thiomočovina ≥98.0% for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: N-Allylthiourea, Tiosinamine, 1-Allyl-2-thiourea, Allyl thiourea, Rhodalline, Thiosinamine, N-Allylthiourea
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08158.0050 8.08158.0250 8.08158.0025
8.08158.0050EA 109.51 EUR
8.08158.0050 8.08158.0250 8.08158.0025
1-Alyl-2-thiomočovina ≥98.0% for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-Alyl-2-thiomočovina
Vzorec: H₂CCHCH₂NHC(S)NH₂
Teplota varu: 191 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 74 °C
Hustota: 1,219 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004940
Číslo CAS: 109-57-9
EINECS: 203-683-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09500
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
CAS 109-57-9
Synonyms Thiosinamine
Hill Formula C₄H₈N₂S
Molar Mass 116.19 g/mol
Melting Point 70 - 73 °C
Bulk density 550 kg/m³
Solubility 66 g/l (20 °C)
LD 50 oral LD50 Rat 200 mg/kg
Assay (HPLC, area%) ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR) passes test