Tlačiť
Ethyl crotonate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02668.0250 8.02668.1000
8.02668.0250EA 91.05 EUR
8.02668.0250 8.02668.1000
Ethyl crotonate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Ethyl crotonate
Vzorec: C₆H₁₀O₂
Teplota varu: 143 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –79 °C
Hustota: 0,9208 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 2 °C
Číslo MDL: MFCD00009289
Číslo CAS: 623-70-1
EINECS: 210-808-7
OSN: 1862
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02625
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 114.14 g/mol
Boiling Point 138 - 140 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 65 hPa (50 °C)
Flash Point 2 °C
Refractive Index 1.4248 (20 °C, 589 nm)
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)