Tlačiť
Butyl vinyl ether stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: n-Butyl vinyl ether
Stabilizácia: Stabilised with potassium hydroxide 100 ppm
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01847.0100 8.01847.0500
8.01847.0100EA 83.83 EUR
8.01847.0100 8.01847.0500
Butyl vinyl ether stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Butyl vinyl ether
Vzorec: C₆H₁₂O
Teplota varu: 94 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –91,9 °C
Hustota: 0,7804 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009454
Číslo CAS: 111-34-2
EINECS: 203-860-7
OSN: 2352
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 3 g/l (20 °C)
Melting Point -113 °C
Molar Mass 100.16 g/mol
Boiling Point 93 - 94 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 51 hPa (20 °C)
Flash Point -6 °C DIN 51755 Part 1
Refractive Index 1.401 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.2 - 8.6 %(V)
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 190 °C DIN 51794
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid