Tlačiť
Trimethyl orthoformate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00885.0250 8.00885.1000
8.00885.0250EA 36.86 EUR
8.00885.0250 8.00885.1000
Trimethyl orthoformate, Sigma-Aldrich®
Trimethyl orthoformate
Vzorec: C₄H₁₀O₃
Teplota varu: 101 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –53 °C
Hustota: 0,9691 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 13 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008483
Číslo CAS: 149-73-5
EINECS: 205-745-7
OSN: 3272
ADR: 3,II
Merck Index: 12,07012
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 10 g/l (20 °C) Hydrolysis
Melting Point -53 °C
Molar Mass 106.12 g/mol
Boiling Point 102 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10 hPa (7 °C)
Flash Point 13 °C
Refractive Index 1.379 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 44.6 %(V)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 255 °C