Tlačiť
Undec-10-enoic acid zS, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Undecylenic-10 acid, Undecenoic acid, 10-Undecenoic acid, Undecylenic acid, Undecenylic acid
MQ200
8.00813.0500 8.00813.5000
8.00813.0500EA 84.12 EUR
8.00813.0500 8.00813.5000
Undec-10-enoic acid zS, Sigma-Aldrich®
Undec-10-enoic acid
Vzorec: C₁₁H₂₀O₂
Mw: 184.28
Teplota varu: 300
Teplota tavenia: 24
Hustota: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 146
Číslo MDL: MFCD00004442
Číslo CAS: 112-38-9
EINECS: 203-965-8
Merck Index: 12,09983
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 73.7 mg/l (30 °C)
Melting Point 24 °C
Molar Mass 184.27 g/mol
Boiling Point 275 °C (1013 mbar)
Flash Point 149 °C
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 275 °C