Tlačiť
Kyselina dusičná 60%, Ultrapure for trace analysis, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Nitric acid solution
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01518.0250 1.01518.0500 1.01518.1000
1.01518.0250EA 790.71 EUR
1.01518.0250 1.01518.0500 1.01518.1000
Kyselina dusičná 60%, Ultrapure for trace analysis, Supelco®
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
Mw: 63.01 g/mol
Teplota varu: ∼120 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –22 °C
Hustota: 1.37 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011349
Číslo CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
OSN: 2031
ADR: 8 II
Merck Index: 13,06610
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -22 °C
Boiling Point 120 °C (1013 hPa)
Density 1.37 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material