Tlačiť
N,N-Dimethylformamid, SupraSolv® for headspace gas chromatography, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00202.1000 1.00202.2500
1.00202.1000EA 257.92 EUR
1.00202.1000 1.00202.2500
N,N-Dimethylformamid, SupraSolv® for headspace gas chromatography, Supelco®
N,N-Dimethylformamid
Vzorec: HCON(CH₃)₂
Teplota varu: 153 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –61 °C
Hustota: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 57,5 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003284
Číslo CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
OSN: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -61 °C
Molar Mass 73.09 g/mol
Boiling Point 153 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 3.77 hPa (20 °C)
Flash Point 67 °C
Refractive Index 1.43
Explosion Limit 2.2 - 16 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 410 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid