Tlačiť
Thiophene-2-carbaldehyde, yellow liquid
Dodávateľ: MP Biomedicals
Varování
Synonymá: 2-Thiophenecarboxaldehyde, Thiophene-2-carboxaldehyde
0215688780 0215688725
ICNA0215688780EA 160.05 EUR
ICNA0215688780 ICNA0215688725
Thiophene-2-carbaldehyde, yellow liquid
Thiophene-2-carbaldehyde
Soluble in ethanol, ether; insoluble in water.
Soluble in ethanol, ether; insoluble in water.
Vzorec: C₅H₄OS
Teplota varu: 198 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ? 10 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 77 °C (lit.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005429
Číslo CAS: 98-03-3
EINECS: 202-629-8