Tlačiť
Safranin O, dark green powder C.I. 50240
Dodávateľ: MP Biomedicals
Varování
Synonymá: CI 50240
0215204005 0215204025 0215204080
ICNA0215204005EA 47.33 EUR
ICNA0215204005 ICNA0215204025 ICNA0215204080
Safranin O, dark green powder C.I. 50240
Safranin O
Safranine O is a redox and adsorption indicator.
Safranine O is a biological stain used in histology, cytology, bacteriology.
Soluble in ethanol 50% (Clear, orange-red solution with fluorescence).
Vzorec: C₂₀H₁₉ClN₄
Hustota: 1,447 g/cm³ (22 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011759
Číslo CAS: 477-73-6
EINECS: 207-518-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identity Test Passes
UV/Vis: l max (50% ethanol) 530 ± 5 nm