Safranin O, dark green powder C.I. 50240
Dodávateľ: MP Biomedicals
|
Varování
|
Synonymá:
CI 50240
0215204005
0215204025
0215204080
ICNA0215204005EA
47.33
EUR
ICNA0215204005
ICNA0215204025
ICNA0215204080
Safranin O, dark green powder C.I. 50240
Safranin O
Safranine O is a redox and adsorption indicator.
Safranine O is a biological stain used in histology, cytology, bacteriology.
Soluble in ethanol 50% (Clear, orange-red solution with fluorescence).
Vzorec:
C₂₀H₁₉ClN₄ Hustota: 1,447 g/cm³ (22 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011759 Číslo CAS: 477-73-6 EINECS: 207-518-8 |
Výsledky špecifikačného testu
Identity Test | Passes |
UV/Vis: l max (50% ethanol) | 530 ± 5 nm |