Tlačiť
Sodium butyrate
Dodávateľ: Cayman Chemical
Synonymá: Butyric acid sodium salt, Sodium Butyrate
13121-50 13121-100 13121-250
CAYM13121-50EA 52.87 EUR
CAYM13121-50 CAYM13121-100 CAYM13121-250
Sodium butyrate
Sodium butyrate
Vzorec: C₄H₇NaO₂
Mw: 110.09
Teplota tavenia: 244
Hustota: 1.324 g/cm³ (30 °C)
Číslo MDL: MFCD00002816
Číslo CAS: 156-54-7
EINECS: 205-857-6