2-Propanol ≥99.7%, BAKER ANALYZED® HPLC for HPLC, UHPLC, for spectrophotometry, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
|
Nebezpečí
|
9095.1000EA
94.67
EUR
9095.1000
9095.5000
9095.2500
2-Propanol ≥99.7%, BAKER ANALYZED® HPLC for HPLC, UHPLC, for spectrophotometry, J.T.Baker®
2-Propanol
Vzorec:
(CH₃)₂CHOH Teplota varu: 82 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –89 °C Hustota: 0,786 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 12 °C (ot. pohárek) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011674 Číslo CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 OSN: 1219 ADR: 3,II REACH: 01-2119457558-25 Merck Index: 13,05228 |
|
Výsledky špecifikačného testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | min. 99.7 % |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 350 nm | ≤0.01 |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 280 nm | ≤0.01 |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 254 nm | ≤0.020 |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 225 nm | ≤0.16 |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm | ≤205 |
Assay (CH₃CHOHCH₃) | ≥99.7 % |
Residue after Evaporation | ≤2.0 ppm |
Water (by KF, coulometric) | ≤0.03 % |