Tlačiť
EDTA disodium salt, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
7124.1000EA 66.19 EUR
7124.1000 7124.9020
EDTA disodium salt, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
EDTA disodium salt
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00070672
Číslo CAS: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 12,03556
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Titer (mol/l) 0.0997 - 0.1003