Tlačiť
Deoxycholát sodný
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Varování
A1531.0100 A1531.1000
A1531.0100EA 169.27 EUR
A1531.0100 A1531.1000
Deoxycholát sodný
Vzorec: C₂₄H₃₉NaO₄
Teplota tavenia: 357…365 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064139
Číslo CAS: 302-95-4
EINECS: 206-132-7