Tlačiť
Tricin
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Synonymá: 2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
A1085.0250 A1085.1000 A1085.5000
A1085.0250EA 205.78 EUR
A1085.0250 A1085.1000 A1085.5000
Tricin
Tricin
Vzorec: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Mw: 179.17
Teplota tavenia: 187
Hustota: 1.523 g/cm³ (19.85 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004277
Číslo CAS: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724