Tlačiť
Tricin ≥99%, Ultrapure
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: 2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
E170-100GEA 132.37 EUR
E170-100G E170-250G E170-500G
Tricin ≥99%, Ultrapure
Tricin
Biological buffers are useful for cell culture in vitro, enzyme assays and some electrophoretic applications at physiological pH.
Vzorec: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Teplota tavenia: 187 °C
Hustota: 1,523 g/cm³ (19.85 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004277
Číslo CAS: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
DNase none detected
Lead ≤0.001%
Melting Point 182 – 188 °C
pKa @25 °C 8.1 – 8.2
Protease none detected
Purity ≥99%
RNase none detected
Solubility (10%, Water) Pass