Tlačiť
Toluidinová modř O, high purity
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: TBO, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methyl-5-phenothiazinium chloride, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methylphenothiazin-5-ium chloride, Tolonium chloride, Basic Blue 17, Blutene chloride
0672-25GEA 572.8 EUR
0672-25G 0672-50G
Toluidinová modř O, high purity
Toluidinová modř O
A blue counterstain often used for metachromatic staining of mast cells, cartilage, and acid mucins.
  • Black-grey powder
Vzorec: C₁₅H₁₆ClN₃S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011934
Číslo CAS: 92-31-9
EINECS: 202-146-2
Merck Index: 12,09658
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Dye Content >50.0%
Em (626nm, Water)
Loss on Drying ≤8.0%
Color Index 52040