Tlačiť
4-Bromo-2,6-dichlorobenzenesulphonyl chloride 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Bromo-2,6-dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
L19879.03 L19879.06
L19879.03EA 42.12 EUR
L19879.03 L19879.06
4-Bromo-2,6-dichlorobenzenesulphonyl chloride 95%
4-Bromo-2,6-dichlorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 95% CAS No.: 351003-54-8 Molecular Formula: C6H2BrCl3O2S Formula Weight: 324.41 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-48° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD03094651
Vzorec: C₆H₂BrCl₃O₂S
Teplota tavenia: 42…48 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094651
Číslo CAS: 351003-54-8
OSN: 3261
ADR: 8,II