Tlačiť
1-Ethyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L19762.04 L19762.09 L19762.18
L19762.04EA 71.8 EUR
L19762.04 L19762.09 L19762.18
1-Ethyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate ≥98%
1-Ethyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate
Purity: 98+% CAS No.: 155371-19-0 Molecular Formula: C6H11F6N2P Formula Weight: 256.13 Melting Point: 58-62° MDL No.: MFCD00216703
Vzorec: C₆H₁₁F₆N₂P
Teplota tavenia: 58…62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00216703
Číslo CAS: 155371-19-0