1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
3-Ethyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium bromide
L19761.09
L19761.18
L19761.09EA
62.09
EUR
L19761.09
L19761.18
1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide ≥98%
1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide
Purity: 98+%
CAS No.: 65039-08-9
Molecular Formula: C6H11BrN2
Formula Weight: 191.07
Melting Point: 70-73°
MDL No.: MFCD03427610
Vzorec:
C₆H₁₁BrN₂ Mw: 191.07 Teplota tavenia: 70…73 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03427610 Číslo CAS: 65039-08-9 |