1-Butyl-3-methylimidazolium chloride 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-Butyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride
L19749.09
L19749.18
L19749.09EA
57.76
EUR
L19749.09
L19749.18
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride 96%
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
Purity: 96%
CAS No.: 79917-90-1
Molecular Formula: C8H15ClN2
Formula Weight: 174.67
Melting Point: ca 73°
MDL No.: MFCD03095425
Vzorec:
C₈H₁₅ClN₂ Teplota varu: ∼200 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: ∼ 73 °C Hustota: ∼1 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: >110 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03095425 Číslo CAS: 79917-90-1 OSN: 2811 ADR: 6.1,III |