2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L19443.MC
L19443.ME
L19443.MCEA
65.78
EUR
L19443.MC
L19443.ME
2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine ≥98%
2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 98+%
CAS No.: 34486-24-3
Molecular Formula: C6H5F3N2
Formula Weight: 162.11
Melting Point: 86-89°
Beilstein Reference: 473259
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD03093868
Vzorec:
C₆H₅F₃N₂ Teplota varu: 200 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 86…89 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03093868 Číslo CAS: 34486-24-3 OSN: 2811 ADR: 6.1,III |