1-(4-Pyridyl)piperazine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-(1-Piperazinyl)pyridine, 1-(Pyridin-4-yl)piperazine
L19396.06
L19396.03
L19396.14
L19396.06EA
172.08
EUR
L19396.06
L19396.03
L19396.14
1-(4-Pyridyl)piperazine ≥97%
1-(4-Pyridyl)piperazine
Purity: 97%
CAS No.: 1008-91-9
Molecular Formula: C9H13N3
Formula Weight: 163.22
Melting Point: 136-141°
Boiling Point: 195-200°/0.3mm
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00040745
Vzorec:
C₉H₁₃N₃ Teplota varu: 195…200 °C (0,3 mmHg) Teplota tavenia: 136…141 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00040745 Číslo CAS: 1008-91-9 EINECS: 213-764-7 ADR: 8,III |