5-Methoxyindol-3-ylacetic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
5-Methoxy-3-indoleacetic acid, 2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)acetic acid, 5-Methoxyindole-3-acetic acid
L19073.03
L19073.MD
L19073.03EA
161.25
EUR
L19073.03
L19073.MD
5-Methoxyindol-3-ylacetic acid ≥98%
5-Methoxyindol-3-ylacetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 3471-31-6
Molecular Formula: C11H11NO3
Formula Weight: 205.22
Melting Point: 145-148° dec.
Beilstein Reference: 187161
Vzorec:
C₁₁H₁₁NO₃ Teplota tavenia: 145…148 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005638 Číslo CAS: 3471-31-6 EINECS: 222-438-3 |