Tlačiť
Allyl isocyanate 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Isocyanatoprop-1-ene
L18710.03 L18710.06
L18710.03EA 56.16 EUR
L18710.03 L18710.06
Allyl isocyanate 96%
Allyl isocyanate
Purity: 98% CAS No.: 1476-23-9 Molecular Formula: CH2=CHCH2NCO Formula Weight: 83.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 6°(43°F) Refractive Index: 1.4185 Odour: Pungent Boiling Point: 87-89° Beilstein Reference: 506106 UN No.: 2478 MDL No.: MFCD00002044
Vzorec: C₄H₅NO
Teplota varu: 87…89 °C
Hustota: 0,940
Teplota vzplanutia: 6 °C (43 °F)
Číslo MDL: MFCD00002044
Číslo CAS: 1476-23-9
ADR: 3,II