Tlačiť
3-(Dimethylamino)benzoyl chloride hydrochloride tech. 90%, Technical Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L18433.06 L18433.03
L18433.06EA 357.7 EUR
L18433.06 L18433.03
3-(Dimethylamino)benzoyl chloride hydrochloride tech. 90%, Technical Grade
3-(Dimethylamino)benzoyl chloride hydrochloride
Purity: 90% CAS No.: 117500-61-5 Molecular Formula: C9H10ClNO.HCl Formula Weight: 220.10 Melting Point: 131-133° Beilstein Reference: 2803337 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD02094023
Vzorec: C₉H₁₁Cl₂NO
Mw: 220.1
Teplota tavenia: 131…133 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19442144
Číslo CAS: 117500-61-5
OSN: 3261
ADR: 8 II