4-Iodobenzylamine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
(4-Iodophenyl)methanamine
L17450.06
L17450.03
AB172515.0001
L17450.06EA
472.12
EUR
L17450.06
L17450.03
ABCRAB172515.0001
4-Iodobenzylamine 97%
4-Iodobenzylamine
Purity: 97%
CAS No.: 39959-59-6
Molecular Formula: C7H8IN
Formula Weight: 233.05
Melting Point: 46-48°
Boiling Point: 113-115°/4mm
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00047933
Vzorec:
C₇H₈IN Teplota varu: 113…115 °C (4 mmHg) Teplota tavenia: 46…48 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00047933 Číslo CAS: 39959-59-6 OSN: 3259 ADR: 8,II |