Tlačiť
6-(Trifluoromethyl)indole ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L17009.03 L17009.MD
L17009.03EA 127.56 EUR
L17009.03 L17009.MD
6-(Trifluoromethyl)indole ≥97%
6-(Trifluoromethyl)indole
Purity: 97% CAS No.: 13544-43-9 Molecular Formula: C9H6F3N Formula Weight: 185.15 Melting Point: 101-105° Beilstein Reference: 1242785
Vzorec: C₉H₆F₃N
Teplota tavenia: 101…105 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00272316
Číslo CAS: 13544-43-9