Tlačiť
3-(4-Fluorophenyl)propionic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L17008.03 L17008.06
L17008.03EA 67.29 EUR
L17008.03 L17008.06
3-(4-Fluorophenyl)propionic acid ≥97%
3-(4-Fluorophenyl)propionic acid
Purity: 97% CAS No.: 459-31-4 Molecular Formula: C9H9FO2 Formula Weight: 168.17 Melting Point: 88-92° Beilstein Reference: 1869084
Vzorec: C₉H₉FO₂
Mw: 168.17
Teplota tavenia: 88…92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060327
Číslo CAS: 459-31-4