Tlačiť
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L16635.06 L16635.14
L16635.06EA 127.96 EUR
L16635.06 L16635.14
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol ≥97%
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol
Purity: 97% CAS No.: 425-61-6 Molecular Formula: HOCH2(CF2)2CH2OH Formula Weight: 162.08 Melting Point: 80-87° Boiling Point: 110-112°/13mm MDL No.: MFCD00042375
Vzorec: C₄H₆F₄O₂
Teplota varu: 110…112 °C (13 mmHg)
Teplota tavenia: 80…87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042375
Číslo CAS: 425-61-6