2,6-Dibromonaphthalene ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L16134.03
L16134.06
L16134.14
L16134.03EA
84.24
EUR
L16134.03
L16134.06
L16134.14
2,6-Dibromonaphthalene ≥99%
2,6-Dibromonaphthalene
Purity: 99%
CAS No.: 13720-06-4
Molecular Formula: C10H6Br2
Formula Weight: 285.97
Melting Point: 162-167°
MDL No.: MFCD01026462
Vzorec:
C₁₀H₆Br₂ Teplota tavenia: 162…167 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01026462 Číslo CAS: 13720-06-4 |