3-(Hydroxymethyl)indole ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L15762.03
L15762.06
L15762.03EA
33.73
EUR
L15762.03
L15762.06
3-(Hydroxymethyl)indole ≥97%
3-(Hydroxymethyl)indole
Purity: 97%
CAS No.: 700-06-1
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Melting Point: 96-99°
Beilstein Reference: 121323
Vzorec:
C₉H₉NO Teplota tavenia: 96…99 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005632 Číslo CAS: 700-06-1 EINECS: 211-836-2 |