Tlačiť
3-(2-Chlorophenyl)propionic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-(2-Chlorophenyl)propanoic acid
L15306.03 L15306.06
L15306.03EA 75.81 EUR
L15306.03 L15306.06
3-(2-Chlorophenyl)propionic acid ≥98%
3-(2-Chlorophenyl)propionic acid
Purity: 98+% CAS No.: 1643-28-3 Molecular Formula: C9H9ClO2 Formula Weight: 184.62 Melting Point: 94-97° Boiling Point: 171°/10mm MDL No.: MFCD00016547
Vzorec: C₉H₉ClO₂
Teplota varu: 171 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 94…97 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016547
Číslo CAS: 1643-28-3