2-(4-Aminophenyl)ethanol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
4-Aminophenethyl alcohol
L15223.06
L15223.14
L15223.22
L15223.06EA
42.92
EUR
L15223.06
L15223.14
L15223.22
2-(4-Aminophenyl)ethanol 97%
2-(4-Aminophenyl)ethanol
Purity: 97%
CAS No.: 104-10-9
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Melting Point: 108-110°
Beilstein Reference: 907205
Vzorec:
C₈H₁₁NO Teplota varu: 235…255 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 108…110 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007922 Číslo CAS: 104-10-9 EINECS: 203-174-8 |