Tlačiť
Fosforečnan draselný ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Potassium phosphate tribasic, Potassium phosphate
L15168.0P L15168.22 L15168.36
L15168.0PEA 184.52 EUR
L15168.0P L15168.22 L15168.36
Fosforečnan draselný ≥97%
Fosforečnan draselný
Vzorec: K₃O₄P
Teplota tavenia: 1340 °C
Hustota: 2,564 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036295
Číslo CAS: 7778-53-2
EINECS: 231-907-1
Merck Index: 12,07830