N-Methylcyclohexylamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
N-Cyclohexylmethylamine, Cyclohexyl(methyl)amine
L13872.AC
L13872.AE
L13872.ACEA
25.91
EUR
L13872.AC
L13872.AE
N-Methylcyclohexylamine 98%
N-Methylcyclohexylamine
Purity: 98%
CAS No.: 100-60-7
Molecular Formula: C7H15N
Formula Weight: 113.20
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4560
Melting Point: -8°
Boiling Point: 149°
Beilstein Reference: 1523664
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00003832
Vzorec:
C₇H₁₅N Teplota varu: 149 °C Teplota tavenia: –8 °C Hustota: 0,857 Teplota vzplanutia: 35 °C (95 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003832 Číslo CAS: 100-60-7 EINECS: 202-869-3 ADR: 8,II |