Tlačiť
3-Chloro-2-thenoic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 3-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
L13560.03 L13560.06
L13560.03EA 59.37 EUR
L13560.03 L13560.06
3-Chloro-2-thenoic acid ≥99%
3-Chloro-2-thenoic acid
Purity: 99% CAS No.: 59337-89-2 Molecular Formula: C5H3ClO2S Formula Weight: 162.60 Melting Point: 185-187° Beilstein Reference: 121052
Vzorec: C₅H₃ClO₂S
Teplota tavenia: 185…187 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043888
Číslo CAS: 59337-89-2